4-(Trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Aminomethylbenzotrifluoride hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)benzylammonium chloride, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanamine hydrochloride
T3836-1G T3836-5G
TCIAT3836-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAT3836-1G TCIAT3836-5G
4-(Trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(Trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
Formule: C₈H₈F₃N·HCl
MW: 211.61 g/mol
Point de fusion: 167°C
Numéro MDL: MFCD07780751
Numéro CAS: 3047-99-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité