2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T3839-5G T3839-25G
TCIAT3839-5GEA 101 EUR InStock
TCIAT3839-5G TCIAT3839-25G
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD08272187
Numéro CAS: 16837-14-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité