TTNPB ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT3842-25MGEA 283 EUR InStock
TCIAT3842-25MG TCIAT3842-5MG
TTNPB ≥98.0% (par GC)
TTNPB
Formule: C₂₄H₂₈O₂
MW: 348,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00673917
Numéro CAS: 71441-28-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 240.0 to 244.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité