Acide (2,3,5-trichlorophényl)métaborique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,5-Trichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,5-trichlorophenyl)borane, (2,3,5-Trichlorophenyl)metaboric acid
T3851-1G T3851-5G
TCIAT3851-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT3851-1G TCIAT3851-5G
Acide (2,3,5-trichlorophényl)métaborique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,3,5-trichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₄BCl₃O₂
MW: 225,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD01630856
Numéro CAS: 212779-19-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 108.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité