Tizoxanide ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3862-100MG T3862-25MG
TCIAT3862-100MGEA 114 EUR InStock
TCIAT3862-100MG TCIAT3862-25MG
Tizoxanide ≥95.0% (par HPLC)
Tizoxanide
Formule: C₁₀H₇N₃O₄S
Point de fusion: 254°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07484970
Numéro CAS: 173903-47-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.10 to 16.60 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité