Tissue-clearing reagent, CUBIC-X2 for animals
Fournisseur: TCI
T3867-25ML T3867-100ML
TCIAT3867-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAT3867-25ML TCIAT3867-100ML
Tissue-clearing reagent, CUBIC-X2 for animals
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Specifications
Appearance: Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Functionality test: to pass test (Remaining fluorescence strength)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité