2-([1,1':4',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,1':4',1''-terphenyl)-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, (1,1':4',1''-Terphenyl)-3-ylboronic acid Pinacol ester
T3874-1G T3874-5G
TCIAT3874-1GEA 116 EUR InStock
TCIAT3874-1G TCIAT3874-5G
2-([1,1':4',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-([1,1':4',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₂₄H₂₅BO₂
MW: 356,27 g/mol
Numéro CAS: 1401577-23-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité