Thiobencarbe ≥97.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Thiobencarb, S-(4-Chlorobenzyl) diethylcarbamothioate, Benthiocarb, Diethylthiocarbamic acid S-(4-Chlorobenzyl) ester
T3881-1G T3881-5G
TCIAT3881-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAT3881-1G TCIAT3881-5G
Thiobencarbe ≥97.0% (par GC, azote total)
Thiobencarbe
Formule: C₁₂H₁₆ClNOS
Point d'ébullition: 131°C
Point de fusion: 3°C
Numéro MDL: MFCD00055475
Numéro CAS: 28249-77-6
EINECS: 248-924-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité