1,3,6,8-Tetramethyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
T3882-1G T3882-200MG
TCIAT3882-1GEA 604 EUR InStock
TCIAT3882-1G TCIAT3882-200MG
1,3,6,8-Tetramethyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC, azote total)
1,3,6,8-Tetramethyl-9H-carbazole
Formule: C₁₆H₁₇N
MW: 223,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD18450169
Numéro CAS: 6558-85-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité