Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isooctyltriethoxysilane
T3883-100ML T3883-25ML
TCIAT3883-100MLEA 82.5 EUR InStock
TCIAT3883-100ML TCIAT3883-25ML
Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane ≥97.0% (par GC)
Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
Formule: C₁₄H₃₂O₃Si
MW: 276,49 g/mol
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD09838917
Numéro CAS: 35435-21-3
EINECS: 252-558-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité