Uramil-N,N-diacetic acid monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
U0014-1G U0014-5G
TCIAU0014-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAU0014-1G TCIAU0014-5G
Uramil-N,N-diacetic acid monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Uramil-N,N-diacetic acid monohydrate
Formule: C₈H₉N₃O₇·H₂O
Numéro MDL: MFCD00047556
Numéro CAS: 13055-06-6
EINECS: 235-941-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (as 1H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité