Uridine 5′-monophosphate disodium salt ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
U0021-25G U0021-5G
TCIAU0021-25GEA 146 EUR InStock
TCIAU0021-25G TCIAU0021-5G
Uridine 5′-monophosphate disodium salt ≥98.0% (par HPLC)
Uridine 5′-monophosphate disodium salt
Formule: C₉H₁₁N₂Na₂O₉P
MW: 368,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006525
Numéro CAS: 3387-36-8
EINECS: 222-211-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -17.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité