Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Undecanedinitrile ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,9-Dicyanononane

U0059-25ML U0059-5ML
TCIAU0059-25MLEA 185 EUR InStock
TCIAU0059-25ML TCIAU0059-5ML
Undecanedinitrile ≥95.0% (par GC)
Undecanedinitrile


Formule: C₁₁H₁₈N₂
MW: 178,28 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00039506
Numéro CAS: 71172-36-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité