1,3,5-Undecatriene (mixture of isomers) ≥75.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
U0062-5ML U0062-25ML
TCIAU0062-5MLEA 69.3 EUR InStock
TCIAU0062-5ML TCIAU0062-25ML
1,3,5-Undecatriene (mixture of isomers) ≥75.0% (par GC)
1,3,5-Undecatriene (mixture of isomers)
Formule: C₁₁H₁₈
MW: 150,27 g/mol
Point d'éclair: 65°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015699
Numéro CAS: 16356-11-9
EINECS: 240-416-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f02b7772daecb4a503acf1e466490c08cb70a8b&vid=1f02b7772daecb4a503acf1e466490c08cb70a8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0% (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité