Ursolic acid ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3beta-Hydroxy-12-ursen-28-oic Acid
U0065-1G U0065-100MG
TCIAU0065-1GEA 267 EUR InStock
TCIAU0065-1G TCIAU0065-100MG
Ursolic acid ≥90.0% (par GC)
Ursolic acid
Formule: C₃₀H₄₈O₃
MW: 456,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009621
Numéro CAS: 77-52-1
EINECS: 201-034-0
Merck Index: 14,09890
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D +58.0 to +65.0 deg (C=1, Pyridine)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité