Undecafluorohexanoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
U0067-25G U0067-5G
TCIAU0067-25GEA 295 EUR InStock
TCIAU0067-25G TCIAU0067-5G
Undecafluorohexanoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Undecafluorohexanoic acid
Formule: C₆HF₁₁O₂
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD00198040
Numéro CAS: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité