Undecafluoroiodocyclohexane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Perfluoroiodocyclohexane
Stabilization: Stabilised with copper chip
U0080-1G U0080-5G
TCIAU0080-1GEA 106 EUR InStock
TCIAU0080-1G TCIAU0080-5G
Undecafluoroiodocyclohexane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Undecafluoroiodocyclohexane
Formule: C₆F₁₁I
MW: 407,95 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00156095
Numéro CAS: 355-69-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité