Undecafluoropentyl Iodide ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perfluoropentyl Iodide
Stabilization: Stabilised with copper chip
U0081-25G U0081-5G
TCIAU0081-25GEA 384 EUR InStock
TCIAU0081-25G TCIAU0081-5G
Undecafluoropentyl Iodide ≥98.0% (par GC) stabilisé
Undecafluoropentyl Iodide
Formule: C₅F₁₁I
MW: 395,94 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point de fusion: –50°C
Numéro MDL: MFCD08461629
Numéro CAS: 638-79-9
EINECS: 211-350-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité