1H,1H-Undecafluorohexylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1H,1H-Perfluorohexylamine
U0083-1G U0083-5G
TCIAU0083-1GEA 118 EUR InStock
TCIAU0083-1G TCIAU0083-5G
1H,1H-Undecafluorohexylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1H,1H-Undecafluorohexylamine
Formule: C₆H₄F₁₁N
MW: 299,09 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD09025929
Numéro CAS: 355-34-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité