Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Undecanamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-Aminoundecane, 1-Pentylhexylamine

U0094-1ML U0094-5ML
TCIAU0094-1MLEA 110 EUR InStock
TCIAU0094-1ML TCIAU0094-5ML
6-Undecanamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
6-Undecanamine


Formule: C₁₁H₂₅N
MW: 171,33 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00047924
Numéro CAS: 33788-00-0
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2584da8bab976dda7b23ae5fc56a1623566f66d&vid=b2584da8bab976dda7b23ae5fc56a1623566f66d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité