N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Succinimidyl (Boc-aminooxy)acetate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(((tert-butoxycarbonyl)amino)oxy)acetate, (Boc-aminooxy)acetic acid N-Succinimidyl ester, [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid N-Succinimidyl ester, Boc-NH-O-C1-NHS ester
U0096-200MG U0096-1G
TCIAU0096-200MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAU0096-200MG TCIAU0096-1G
N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₇
MW: 288,26 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18382162
Numéro CAS: 80366-85-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b72714a5e4d79255d7de56dd9fb2694b44b74b7e&vid=b72714a5e4d79255d7de56dd9fb2694b44b74b7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité