Sultamicillin Tosylate dihydrate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sultamicillin Tosilate
U0097-1G U0097-250MG
TCIAU0097-1GEA 467 EUR InStock
TCIAU0097-1G TCIAU0097-250MG
Sultamicillin Tosylate dihydrate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Sultamicillin Tosylate dihydrate
Formule: C₂₅H₃₀N₄O₉S₂·C₇H₈O₃S·2H₂O
MW: 766,85 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01682151
Numéro CAS: 83105-70-8
Merck Index: 14,08992
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +168 to +186 deg (C=0.5, water/CH3CN 3:2)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité