Sulindac ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Z)-2-(5-Fluoro-2-methyl-1-(4-(methylsulphinyl)benzylidene)-1H-inden-3-yl)acetic acid
U0099-10G U0099-50G
TCIAU0099-10GEA 114 EUR InStock
TCIAU0099-10G TCIAU0099-50G
Sulindac ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulindac
Formule: C₂₀H₁₇FO₃S
MW: 356,411 g/mol
Numéro MDL: MFCD00599589
Numéro CAS: 38194-50-2
EINECS: 253-819-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08982
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité