Ulipristal Acetate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: CDB-2914, (11beta)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione
U0102-250MG U0102-50MG
TCIAU0102-250MGEA 666 EUR InStock
TCIAU0102-250MG TCIAU0102-50MG
Ulipristal Acetate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ulipristal Acetate
Formule: C₃₀H₃₇NO₄
MW: 475,63 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00899035
Numéro CAS: 126784-99-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +173 to +183 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité