SU 1498 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
U0103-25MG U0103-5MG
TCIAU0103-25MGEA 356 EUR InStock
TCIAU0103-25MG TCIAU0103-5MG
SU 1498 ≥98.0% (par HPLC)
SU 1498
Formule: C₂₅H₃₀N₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03453026
Numéro CAS: 168835-82-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité