N-Succinimidyl N-methylcarbamate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
U0108-1G U0108-5G
TCIAU0108-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAU0108-1G TCIAU0108-5G
N-Succinimidyl N-methylcarbamate ≥98.0% (sur base azote total)
N-Succinimidyl N-methylcarbamate
Formule: C₆H₈N₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00800292
Numéro CAS: 18342-66-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité