Sulconazole nitrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-[2-[(4-Chlorobenzyl)thio]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole nitrate
U0112-250MG U0112-50MG
TCIAU0112-250MGEA 280 EUR InStock
TCIAU0112-250MG TCIAU0112-50MG
Sulconazole nitrate ≥98.0% (par HPLC)
Sulconazole nitrate
Formule: C₁₈H₁₅Cl₃N₂S·HNO₃
MW: 460,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058163
Numéro CAS: 61318-91-0
Merck Index: 14,08893
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.60 to 9.60 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité