sulphur Dioxide 1-Methylpyrrolidine adduit ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: TIMSO
U0113-25G U0113-5G
TCIAU0113-25GEA 218 EUR InStock
TCIAU0113-25G TCIAU0113-5G
sulphur Dioxide 1-Methylpyrrolidine adduit ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
sulphur Dioxide 1-Methylpyrrolidine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 2098851-56-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité