(±)-Sulphinpyrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Diphenyl-4-(2-(phenylsulphinyl)ethyl)pyrazolidine-3,5-dione, sulphinpyrazone, 1,2-Diphenyl-4-[2-(phenylsulphinyl)ethyl]pyrazolidine-3,5-dione
U0114-5G U0114-25G
TCIAU0114-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAU0114-5G TCIAU0114-25G
(±)-Sulphinpyrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(±)-Sulphinpyrazone
Formule: C₂₃H₂₀N₂O₃S
MW: 404,484 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057279
Numéro CAS: 57-96-5
EINECS: 200-357-4
Merck Index: 14,08949
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité