L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sulpho-KMUS ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(κ-Maleimidoundecanoyloxy) sulphosuccinimide ester, sulpho-KMUS, 11-Maleimidoundecanoic acid sulpho-N-succinimidyl ester sodium salt, N-(11-Maleimidoundecanoyloxy)sulphosuccinimide sodium salt
U0124-20MG U0124-100MG
TCIAU0124-20MGEA 93.5 EUR InStock
TCIAU0124-20MG TCIAU0124-100MG
Sulpho-KMUS ≥98.0% (par HPLC)
Sulpho-KMUS
Formule: C₁₉H₂₅N₂NaO₉S
MW: 480.46 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01863412
Numéro CAS: 211236-68-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.40 to 6.20 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité