Poly(2-ethyl-2-oxazoline) Azide Terminated n=∼50, ULTROXA®
Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha-Methyl-omega-azido-poly[[(1-oxopropyl)imino]-1,2-ethanediyl]
U0132-100MG U0132-500MG
TCIAU0132-100MGEA 64.9 EUR InStock
TCIAU0132-100MG TCIAU0132-500MG
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) Azide Terminated n=∼50, ULTROXA®
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) Azide Terminated
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1431850-88-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Average molecular weight 4,000 to 6,000
Molecular weight distribution max. 1.15
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité