Poly(2-methyl-2-oxazoline) Azide Terminated n=∼50, ULTROXA®
Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha-Methyl-omega-azido-poly[(acetylimino)(1,2-ethanediyl)]
U0134-100MG U0134-500MG
TCIAU0134-100MGEA 92.4 EUR InStock
TCIAU0134-100MG TCIAU0134-500MG
Poly(2-methyl-2-oxazoline) Azide Terminated n=∼50, ULTROXA®
Poly(2-methyl-2-oxazoline) Azide Terminated
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1262975-46-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Average molecular weight 4,080 to 6,240
Molecular weight distribution max. 1.2
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité