Poly(2-methyl-2-oxazoline) Amine Terminated n=∼50, ULTROXA®
Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha-Methyl-omega-amino-poly[(acetylimino)(1,2-ethanediyl)]
U0135-100MG U0135-500MG
TCIAU0135-100MGEA 99 EUR InStock
TCIAU0135-100MG TCIAU0135-500MG
Poly(2-methyl-2-oxazoline) Amine Terminated n=∼50, ULTROXA®
Poly(2-methyl-2-oxazoline) Amine Terminated
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Average molecular weight 4,080 to 6,240
Molecular weight distribution max. 1.2
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité