Sodium vinylsulphonate 25% ∼2.3 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Attention
V0043-25ML V0043-500ML
TCIAV0043-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAV0043-25ML TCIAV0043-500ML
Sodium vinylsulphonate 25% ∼2.3 mol/L dans l'eau
Sodium vinylsulphonate
Formule: C₂H₄O₃S
MW: 130,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007520
Numéro CAS: 3039-83-6
EINECS: 221-242-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8814c65b624102535f57d106f04f372da346035&vid=ac392ed19e2d1dd0ee8e29fbc9b07db55a3264e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (Bromination Method) 25.0 to 27.5 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité