Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Vinylbiphenyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

V0054-1G V0054-5G
TCIAV0054-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAV0054-1G TCIAV0054-5G
4-Vinylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Vinylbiphenyl


Formule: C₁₄H₁₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008620
Numéro CAS: 2350-89-2
EINECS: 219-082-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité