Vincamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Vincamine base, Methyl (41S,12S,13aS)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,41,5,6,12,13,13a-octahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate
V0061-1G V0061-5G
TCIAV0061-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAV0061-1G TCIAV0061-5G
Vincamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Vincamine
Formule: C₂₁H₂₆N₂O₃
MW: 354,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078054
Numéro CAS: 1617-90-9
EINECS: 216-576-3
Merck Index: 14,09983
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +44.0 deg (C=1, Pyridine)
Solubility in hot DMF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité