5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Vinyl-2-norbornene
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
V0062-25ML V0062-500ML
TCIAV0062-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAV0062-25ML TCIAV0062-500ML
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene ≥98.0% (par GC) stabilisé
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,20 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Point d'éclair: 22°C
Numéro MDL: MFCD00080691
Numéro CAS: 3048-64-4
EINECS: 221-259-8
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité