N-Vinylphthalimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
V0065-25G V0065-5G
TCIAV0065-25GEA 376 EUR InStock
TCIAV0065-25G TCIAV0065-5G
N-Vinylphthalimide ≥98.0% (par GC)
N-Vinylphthalimide
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point d'ébullition: 151°C
Numéro MDL: MFCD00078446
Numéro CAS: 3485-84-5
EINECS: 222-473-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité