Valeraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pentanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone
V0066-1G V0066-10G
TCIAV0066-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAV0066-1G TCIAV0066-10G
Valeraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Valeraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Formule: C₁₁H₁₄N₄O₄
MW: 266,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191595
Numéro CAS: 2057-84-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité