N-Vinyl-ε-caprolactam ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Vinylazepan-2-one
Stabilization: Stabilised with HO-TEMPO
V0073-100G V0073-500G
TCIAV0073-100GEA 39.6 EUR InStock
TCIAV0073-100G TCIAV0073-500G
N-Vinyl-ε-caprolactam ≥98.0% (par GC) stabilisé
N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Formule: C₈H₁₃NO
MW: 139,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00080693
Numéro CAS: 2235-00-9
EINECS: 218-787-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité