D-Valine benzyl ester-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-Val-OBzl.Tos-OH, D-Valine Benzyl Ester p-toluenesulphonate, H-D-Val-Obzl.TosOH
V0095-1G V0095-5G
TCIAV0095-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAV0095-1G TCIAV0095-5G
D-Valine benzyl ester-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
D-Valine benzyl ester-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 379,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00136545
Numéro CAS: 17662-84-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +2.0 to +5.0 deg (C=3.2, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité