3-Vinylpyridine ≥96.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
V0099-1G V0099-5G
TCIAV0099-1GEA 189 EUR InStock
TCIAV0099-1G TCIAV0099-5G
3-Vinylpyridine ≥96.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
3-Vinylpyridine
Formule: C₇H₇N
MW: 105,14 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02178019
Numéro CAS: 1121-55-7
ONU: 3073
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité