DL-Valinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-methylbutan-1-ol, DL-2-Amino-3-methyl-1-butanol, 2-Amino-3-methyl-1-butanol
V0100-1G V0100-5G
TCIAV0100-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAV0100-1G TCIAV0100-5G
DL-Valinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
DL-Valinol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,17 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00004730
Numéro CAS: 16369-05-4
EINECS: 240-425-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité