4-Vinylbenzylamine ≥92.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Vinylphenyl)methanamine, 4-(Aminomethyl)styrene
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
V0101-1G V0101-5G
TCIAV0101-1GEA 117 EUR InStock
TCIAV0101-1G TCIAV0101-5G
4-Vinylbenzylamine ≥92.0% (par GC) stabilisé
4-Vinylbenzylamine
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08704374
Numéro CAS: 50325-49-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité