L-Valinamide hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
V0102-5G V0102-25G
TCIAV0102-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAV0102-5G TCIAV0102-25G
L-Valinamide hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
L-Valinamide hydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂O
Point de fusion: 263°C
Numéro MDL: MFCD00039085
Numéro CAS: 3014-80-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83bf911fedd98c60406cf36b2d710fa2da968cf0&vid=83bf911fedd98c60406cf36b2d710fa2da968cf0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +30.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité