Valacyclovir hydrochloride hydrate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: L-Valine 2-(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-ylmethoxy)ethyl Ester Hydrochloride
V0111-1G V0111-100MG
TCIAV0111-1GEA 258 EUR InStock
TCIAV0111-1G TCIAV0111-100MG
Valacyclovir hydrochloride hydrate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Valacyclovir hydrochloride hydrate
Formule: C₁₃H₂₀N₆O₄
MW: 360,80 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861507
Numéro CAS: 124832-27-5
Merck Index: 14,09899
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a26360ac4a53f9b2c56059ecfcc4b95911671f1&vid=360d27822df19258f049762735aa3020e3444184&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité