Valsartan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid, (S)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid
V0112-1G V0112-5G
TCIAV0112-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAV0112-1G TCIAV0112-5G
Valsartan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Valsartan
Formule: C₂₄H₂₉N₅O₃
MW: 435,52 g/mol
Point de fusion: 117°C
Numéro MDL: MFCD00865840
Numéro CAS: 137862-53-4
Merck Index: 14,09916
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -63.0 to -67.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité