Violanthrone-79 ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 16,17-Bis(octyloxy)anthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione
V0131-1G V0131-5G
TCIAV0131-1GEA 117 EUR InStock
TCIAV0131-1G TCIAV0131-5G
Violanthrone-79 ≥95.0% (par HPLC)
Violanthrone-79
Formule: C₅₀H₄₈O₄
MW: 712,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00491570
Numéro CAS: 85652-50-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2a4616691c564f6afd9240efbdd08a4c42c3eb8&vid=a2a4616691c564f6afd9240efbdd08a4c42c3eb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité