vBRIDP® ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
V0132-200MG V0132-1G
TCIAV0132-200MGEA 25.3 EUR InStock
TCIAV0132-200MG TCIAV0132-1G
vBRIDP® ≥98.0% (par HPLC)
vBRIDP®
Formule: C₂₃H₃₁P
Point de fusion: 133°C
Numéro MDL: MFCD16621412
Numéro CAS: 384842-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ad6655fa316ae072fc5cf9ec7bcaf6e718ca48&vid=74ad6655fa316ae072fc5cf9ec7bcaf6e718ca48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité