trans-4-(4-Vinylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(trans-4-Vinylcyclohexyl)benzonitrile, 1-Cyano-4-(trans-4-vinylcyclohexyl)benzene
V0135-1G V0135-5G
TCIAV0135-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAV0135-1G TCIAV0135-5G
trans-4-(4-Vinylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
trans-4-(4-Vinylcyclohexyl)benzonitrile
Formule: C₁₅H₁₇N
MW: 211,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD11053490
Numéro CAS: 96184-42-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b8c91d62d69de6dd1f26253c8e89ea9694c38d&vid=75b8c91d62d69de6dd1f26253c8e89ea9694c38d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité